Learn More
Pifithrin-α hydrobromide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18065102
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pifithrin-α hydrobromide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18065102
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18065102
Marke: Tocris Bioscience 1267/10
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
p53 inhibitor. Also aryl hydrocarbon receptor agonist
Inhibitor of p53; reversibly blocks p53-dependent transcriptional activation and apoptosis. Protects against neuronal death in models of stroke and neurodegenerative disorders. Active in vivo; protects mice from the side-effects of cancer therapy associated with p53 induction. Supresses self-renewal of embryonic stem cells. Also aryl hydrocarbon receptor (AHR) agonist, causes upregulation of AHR target gene CYP1A1 (EC50 = 1.1 μM). Cyclic analog available (Cat. No. 3843).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63208-82-2
Summenformel C16H19BrN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 367.305
InChI-Schlüssel HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pifithrin-alpha, pft-alpha, pifithrin, pifithrin-alpha hydrobromide, unii-d213b92s1y, pifithrin-, a pft, a, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl-1-p-tolylethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-p-tolylethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl-1-p-tolylethanone, hbr, pifithrin-alpha mi
PubChem CID 9929138
IUPAC-Name 2-(2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl)-1-(4-methylphenyl)ethanone;hydrobromide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN2C3=C(CCCC3)SC2=N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pifithrin-α hydrobromide
Menge 10 mg
Formelmasse 367.3
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pifithrin-α hydrobromide, Tocris Bioscience™ >