Learn More
Azpack™ Piezo-Gasfeuerzeug
Funktioniert ohne Feuerstein, Brennstoffe, Batterien oder Drähte. Das Azpack™ Piezo-Gasfeuerzeug ist für die Verwendung mit allen gängigen Kraftstoffgasen geeignet.
Marke: Azpack™ 12338617
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 12.000 V Doppelwirkung
- 225 mm Gesamtlänge. (145 mm Griff und 80 mm Spitze)
- Gebrauchsfertig
- Funktioniert ohne Feuerstein, Batterien, Stromversorgung, Widerstand oder Aufladen
- Zertifiziert nach UNI EN ISO: 9001 – Standard Edition 2000
- Der Gasanzünder erfüllt die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit und verfügt über die CE-Kennzeichnung. (entspricht der Richtlinie 89/336/CEE – D.L. 615/96)
Spezifikation
Gasfeuerzeug mit Piezo-Zündung | |
225 mm | |
Je 1 |
Alle gängigen Kraftstoffgase | |
Kombination aus Wandhalterung und Schutzfolie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Piezo-Gasfeuerzeug > Spannung: 12000 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur