Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube, 18 mL
Hochwertige Glasröhrchen mit Ventil für die beheizte, Vakuum- und Säure-Hydrolyse von Proteinen und Peptiden für die Aminosäurenanalyse durch HPLC-Chromatographie.
Marke: Thermo Scientific™ 29572
358.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Vakuum-Hydrolyseröhrchen sind Glasröhrchen mit hoher Qualität für die beheizte, säurebasierte Vakuum-Hydrolyse von Proteinen und Peptiden für die Aminosäure-Analyse.
Leistungsmerkmale:
- Die obere Temperaturgrenze der Vakuum-Hydrolyse-Röhrchen beträgt 260 °C; erhitzen Sie in einem Ofen die Röhrchen jedoch nicht über 110 °C. Vakuum-Hydrolyse-Röhrchen passen bequem in Reacti-Block™ Heizblöcke aus Aluminium
Spezifikation
Vakuum-Hydrolyse-Röhrchen, 18 ml | |
0,0 | |
1 Röhrchen |
Vakuumhydrolyseröhrchen | |
Rörchen |