Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube, 1 mL
Hochwertige Glasröhrchen mit Ventil für die beheizte, Vakuum- und Säure-Hydrolyse von Proteinen und Peptiden für die Aminosäurenanalyse durch HPLC-Chromatographie.
Marke: Thermo Scientific™ 29570
233.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Vakuum-Hydrolyseröhrchen sind Glasröhrchen mit hoher Qualität für die beheizte, säurebasierte Vakuum-Hydrolyse von Proteinen und Peptiden für die Aminosäure-Analyse.
Leistungsmerkmale:
- Die obere Temperaturgrenze der Vakuum-Hydrolyse-Röhrchen beträgt 260 °C; erhitzen Sie in einem Ofen die Röhrchen jedoch nicht über 110 °C. Vakuum-Hydrolyse-Röhrchen passen bequem in Reacti-Block™ Heizblöcke aus Aluminium
Spezifikation
Vakuumhydrolyseröhrchen, 1 ml | |
0,0 | |
1 Röhrchen |
Vakuumhydrolyseröhrchen | |
Rörchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04