Learn More
Thermo Scientific™ 3 UV-Lampe (230 V, 50 Hz)
Diese kompakten UV-Lampen mit Glühlampen für 252 nm, 302 nm und 365 nm kurze bis lange Wellenlängen eignen sich zur Photoaktivierung von Vernetzern in UV-Vernetzungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 95035
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce UV-Lampen sind kompakte, multifunktionale UV-Lampen mit einstellbaren Wellenlängen von 252 nm, 302 nm und 365 nm, speziell für den Einsatz mit photoaktivierbaren Vernetzern und UV-Vernetzungsmethoden.
Die 3UV-Lampe von UVP ist eine kompakte UV-Lampe für langwellige, mittelwellige und kurzwellige UV-Anwendungen. Dank des innovativen Designs der Lampe können Sie die gewünschte Wellenlänge mit einem Drehknopf einstellen. Die Lampe ist kompatibel mit unserem umfangreichen Sortiment an photoreaktiven Vernetzungs- und Markierungsreagenzien, einschließlich der photoreaktiven Aminosäuren zum Nachweis von Proteininteraktionen in der Zelle.
Besondere Merkmale:
- Multifunktional – drei Lampen (254 nm, 302 nm, 365 nm), die durch Drehen des Reglers ausgewählt werden
- Effizient – das einzigartige Reflektordesign bietet maximale UV-Strahlung für alle Anwendungen
- Leicht und ergonomisch – für den Einsatz in der Hand oder im Stand
- Geringe Stellfläche – 15,5 in. x 3 in. x 4,5 in. (394 mm x 76 mm x 114 mm)
- Langlebig – die Lampe ist aus Aluminium gefertigt und kratzfest
- Vielseitig – 8 Watt-Lampen sind ideal für einen großen Beleuchtungsbereich, wie z. B. Kulturplatten
- Validiert für Vernetzungen – unsere Forscher haben diese Lampe für den Einsatz in Vernetzungsanwendungen mit photoaktivierbaren Vernetzern aus Diazirin und Phenylazid validiert
Spezifikation
UV | |
8 W | |
Pierce 3UV-Lampe, 230 Volt, 50 Hz (Europa) | |
1 unit |
230 V | |
365/302/254 nm | |
UV-Lampe mit dreifacher Wellenlänge |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ4418491N | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 95035 |
ZJ4418491I | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 95035 |
ZJ4418491L | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 95035 |
ZJ4418491X | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 95035 |
ZJ4418491V | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 95035 |