Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TNBSA (Trinitrobenzolsulfonsäure)
Kennzeichnen Sie primäre Amine (Peptide oder Aminosäuren) für den kolorimetrischen Nachweis (Amax 335 nm) mit dieser 5 %igen Lösung aus Trinitrobenzolsulfonsäure in Methanol.
Marke: Thermo Scientific™ TS-28997
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TNBSA ist eine 5 %-Lösung von Trinitrobenzolsulfonsäure in Methanol, die mit primären Aminen (Peptiden oder Aminosäuren) zu einem löslichen farbigen Produkt reagiert, was nützlich für verschiedene Assay-Methoden ist.
Leistungsmerkmale:
- Paare mit primären Aminen, Sulfhydrylen und Hydraziden in wässriger Lösung mit 8 pH ohne unerwünschte Nebenreaktionen
- Hervorragend geeignet für Lösungen und Festphasenanalysen
- Geeignet zur qualitativen und quantitativen Schätzung von Biomolekülen
- λMax. = 335nm
- Reagiert leicht mit primären Aminosäuregruppen in wässriger Form bei 8 pH, um gelbe Addukte zu bilden
- Mit sekundären Aminosäuren Prolin und Hydroxyprolin werden keine farbigen Derivate gebildet
- Farbige Derivate werden bei 345 nm überwacht und haben Extinktionskoeffizienten im Bereich von 1-1.5 x 104
Spezifikation
TNBSA-Lösung | |
Lagerung:Nach Erhalt bei -20 °C lagern.Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Kolorimetrisch | |
Flüssig |
Amin | |
Anderes Etikett oder anderer Farbstoff | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- TNBSA Solution (2,4,6-trinitrobenzene sulphonic acid)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch hande gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und seife/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: Trockenen Sand, trockenloschpulver oderalkoholbestandigen schaum zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid, methyl alcohol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
XF357191 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | 28997,TS-28997 |
XF357189 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | 28997,TS-28997 |
XF357190 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | 28997,TS-28997 |
XA337464 | Analysenzertifikat | 15/01/2022 | 28997,TS-28997 |
XA337465 | Analysenzertifikat | 14/01/2022 | 28997,TS-28997 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.