Learn More
Thermo Scientific™ TEMED
Mit TEMED kann die Polyacrylamid-Gelpolymerisation in SDS-PAGE effizient katalysiert werden.
Marke: Thermo Scientific™ 17919
109.25 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Tetramethylethylendiamin (TEMED) ist ein wichtiger Katalysator für die Polyacrylamidgel-Polymerisation.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
TEMED wird zusammen mit Ammoniumpersulfat (APS) zur Katalyse der Acrylamidpolymerisation bei der Zubereitung von Elektrophoresegelen verwendet. Die Chemikalie ist bei Raumtemperatur flüssig.Leistungsmerkmale:
- Chemische Bezeichnung: N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-Diamin
- Zusammensetzung: C6H16N2
- Molekülgewicht: 116,21
- CAS-Nummer: 110-18-9
- Reinheitsgrad: >99 %
- Brechungsindex: 1,417 bis 1,419
- Siedebereich: 119 bis 121 °C
Kompatibel mit:
Ammoniumpersulfat (Bestellnr. 17874)
Spezifikation
In einem separaten und zugelassenen Bereich eingeschlossen lagern. Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort getrennt von oxidierenden Materialien lagern. | |
TEMED | |
Flüssig | |
25 ml |
Sicherheit und Handhabung
- TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen