Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Dura, Rabbit
Für die Erkennung auf Femtogramm-Ebene und die Western Blot-Entwicklung in weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
Marke: Thermo Scientific™ 35071
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Western Blot-Schnellkit, SuperSignal West Dura Substrat, enthält optimierte Reagenzien und ein Protokoll, das einen Nachweis im Femtogrammbereich ermöglicht und die typische Entwicklung von Western Blots auf weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer verkürzt.
Das Fast Western Blot Kit-Protokoll ist eine schnelle und effiziente Methode zur Entwicklung von Western Blots, ohne dass teure Instrumente und Verbrauchsmaterialien für andere schnelle Western Blotting-Systeme erworben werden müssen. Diese kompletten Pierce Fast Western Blot Kits erfordern nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Dura Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Wie andere Western Blotting-Methoden erzeugt das enthaltene SuperSignal West Dura Substrate ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren nachweisbar ist. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.Leistungsmerkmale:
Schnell – Femtogramm-Nachweisbereich in etwa einer Stunde
Praktisch – Keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
Wirtschaftlich – Es müssen keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte gekauft werden
Stabil – Alle Kit-Komponenten bei einer Lagerung bei 4 °C ein Jahr lang stabil
Einfach – Die Komplett-Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standard-Maus-oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranes and Filter Paper; CL-Xposure™ Film for Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping Buffer
Spezifikation
Pierce Fast-Western-Blot-Kit, SuperSignal West Dura Substrat, Kaninchen | |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Pierce™, SuperSignal™ | |
HRP | |
Kaninchen | |
10 Western Blots (800 cm² Membran) |
Western-Blot-Kit | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
400 ml | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Femtogramm-Niveau | |
Ausreichend für: 10 Mini-Blots mit Kaninchen-Primärantikörpern als Sonden • Schneller Western-Antikörper-Verdünner, 200 ml • Schneller Western 10X-Waschpuffer, 100 ml • Schnelles optimiertes Western-Kaninchen-HRP-Reagens, Dura, 10 ml • SuperSignal West Dura Luminol/Verstärkerlösung, 50 ml • SuperSignal West stabile Peroxidlösung, 50 ml Kit bei 4 °C lagern. |