Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Diethanolamin-Substratpuffer (5x)
Optimierte, zuverlässige und praktische Lösungen für Peroxide für HRP-basierte Assays und Diethanolamin für den Nachweis alkalischer Phosphatase (alk-phos).
Marke: Thermo Scientific™ 34064
133.95 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Substratpuffer umfassen optimierte, zuverlässige und praktische Peroxid-Stammlösungen für HRP-basierte Assays und Diethanolamin für den Nachweis alkalischer Phosphatase.
Der stabile Peroxidsubstratpuffer ist ideal für Forschende, die ihre eigenen Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrate herstellen möchten. Hierfür wird einfach das gewünschte Chromogen zu einer 1x-Lösung des Substratpuffers mit stabilem Peroxid gegeben. Dieser enthält die erforderliche Peroxid- und Pufferbedingungen für optimale und konsistente Ergebnisse. Der Puffer wird als 10x-Konzentrat geliefert, was eine Haltbarkeit von bis zu einem Jahr ermöglicht. Der Diethanolamin-Puffer ist eine 5x-Stammlösung (5,1 M, pH 9,8), die optimale Bedingungen für die Entwicklung von Reaktionen mit alkalischer Phosphatase bietet, z. B. mit PNPP (Artikelnr. 34045, 34047).Besondere Merkmale:
- Gebrauchsfertige konzentrierte Stammlösungen
- Minimierte Variabilität zwischen Assays
Substratpuffer mit stabilem Peroxid (10x) (Artikelnr. 34062)
- Lange Haltbarkeit: 12 Monate nach Lieferung
- Gesamtvolumen von 1000 ml aus einer 100 ml-Flasche Konzentrat herstellbar
- Zugabe eines Chromogens zum stabilen Peroxidsubstratpuffer ermöglicht Nachweis von Meerrettich-Peroxidase
Diethanolamin-Substratpuffer (5x) (Artikelnr. 34064)
- Zur Verwendung mit löslichen Substraten von alkalischer Phosphatase wie PNPP
- Optimiert, konsistenter pH-Wert
- Stabil auch bei 1x-Konzentration
Spezifikation
Pierce Diethanolamin-Substratpuffer, 5x | |
225 mL | |
ELISA, Immunhistochemie (IHC), Western Blot | |
Alkalische Phosphatase, Meerrettichperoxidase |
ELISA-Substrat | |
Flüssig | |
Pierce™ | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Sicherheit und Handhabung
- Diethanolamine Substrate Buffer
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Diethanolamine