Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Agarose Columns, 1 mL
Binden Sie biotinylierte Proteine und andere Liganden mit einer großen Auswahl an hochwertigen Agarose- und Acrylamid-Beads und -Säulen aus rekombinantem Streptavidin für die Biotin-Bindung.
Marke:  Thermo Scientific™ 20351
690.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11836764
  • 794.00 CHF / 5 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
45 bis 165 μm
5 Säulen
Biotin-markierte Moleküle
Streptavidin
Zentrifugationssäule
Inhalt: 5 × 1 ml vorverpackte Säulen mit abdrehbarer Bodenlasche und Zubehörpaket mit fünf weißen Spitzen.
Lagerung: Nach Eingang bei 4 °C lagern Das Harz darf nicht eingefroren werden.
Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™
Rekombinant
Agarose
Zur Bindung von 15 bis 28 μg Biotin pro Säule (1 bis 3 mg biotinyliertes BSA pro Säule)
Affinität, Agaroseharz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA407060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number20351
ChargennummerZH401962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20351
ChargennummerZI405440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20351
ChargennummerYH3928342B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2024 Catalog Number20351
ChargennummerZD383028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number20351
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Agarose Columns, 1 mL > Säulen, 5 ml Füllvolumen, 1 ml Resin; 5 Säulen