Learn More
Thermo Scientific™ Stopplösung für TMB-Substrate
Mit dieser 0,16 M-Schwefelsäure für die Verwendung mit dem ELISA-Substrat 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) kann der TMB-basierte ELISA-Nachweis gestoppt werden.
Marke: Thermo Scientific™ N600
112.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Stopplösung für TMB ist eine 0,16-M-Schwefelsäure zur Verwendung mit dem ELISA-Substrat 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB).
TMB-Stopplösung ist eine 0,16-M-Schwefelsäure zur Verwendung mit dem ELISA-Substrat 3,3«,5,5«-Tetramethylbenzidin (TMB). Durch die Zugabe der Schwefelsäure-Stopplösung ändert sich die Farbe von blau zu gelb und wird die Farbentwicklung stabilisiert, um mit einem Spektralphotometer oder Plattenlesegerät eine genaue Messung der Intensität bei 450 nm zu ermöglichen.Größe: 55 ml
Ausreichend für: fünf 96-Well-Mikrotiterplatten
Anwendung: ELISA
Spezifikation
Stopplösung | |
Flüssig | |
Bei 2 – 8 °C lagern. |
55 mL | |
ELISA |
Sicherheit und Handhabung
- Stop Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid