Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
No-Weigh™ Format
184.00 CHF - 225.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität | Amin-Sulfhydryl |
---|---|
Cleavable | Von Thiols |
Molekulargewicht | 334,32 |
PEGyliert | Nein |
Länge des Spacer-Arms | 8,3 Å |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10066813
|
Thermo Scientific™
22360 |
50 mg |
225.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15890853
|
Thermo Scientific™
A35394 |
10 x 1 mg |
184.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SMCC ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Cyclohexan-haltigen Spacerarms mittlerer Länge (8,3 Å).
Leistungsmerkmale:
- Die Cyclohexan-Brücke erhöht die Stabilität der Maleimid-reaktiven Gruppe; N-(4-Carboxycyclohexylmethyl)-maleimid-Gruppen bleiben über 64 Stunden im 0,1 M Natriumphosphatpuffer stabil, pH 7.0 bei 4 °C
- Ideal zur Kopplung von Enzymen an Antikörper
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
334,32 | |
8,3 Å | |
Ja | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, NHS-Ester | |
Pulver | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Crosslinker |
Von Thiols | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Sicherheit und Handhabung
- SMCC
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate