Learn More
Thermo Scientific™ Powdered DMEM Medium for SILAC
Analysieren der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Additiven zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Marke: Thermo Scientific™ 88425
365.35 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Diese Thermo Scientific Pierce Zellkulturmedien und Serumkomponenten sind für die Isotopenmarkierung mit stabilen Aminosäuren in Zellkultur (SILAC) zur MS-Analyse der Proteinexpression optimiert.
SILAC ist ein leistungsstarkes Verfahren zum Nachweis und zur Quantifizierung relativer differenzieller Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von schweren 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.Besondere Merkmale:
Flexibel–Flüssigmedien ohne L-Lysin und L-Arginin und Medien in Pulverform ohne L-Leucin, L-Lysin und L-Arginin. Dies ermöglicht eine umfassendere Proteomabdeckung durch Isotopenmarkierung mit mehreren Aminosäuren
Kompatibel–DMEM-, MEM-, RPMI-1640-, IMDM-, Ham's F12- und McCoy's 5A-Medien sowie dialysiertes Kälberserum (FKS) werden zum Kultivieren verschiedener Zelllinien verwendet, darunter HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, K562 und Jurkat
Optimierte, spezialisierte Medien–Expansion DMEM und Low-Osmolarity DMEM dienen speziell zur Vermehrung muriner embryonaler Stammzellen und dem Erstellen von Proteinexpressionsprofilen mittels SILAC und Massenspektrometrie
Hohe Qualität– dialysiertes FKS ist stammzellgeprüft, um sicherzustellen, dass Stammzelldifferenzierung nicht unterstützt wird
Spezifikation
DMEM Medium ohne L-Lysin und L-Arginin | |
Medien | |
Nasseis | |
Protein | |
135 g |
Massenspektrometer | |
135 g pulverförmiges Medium, um 10 l Medium zu bilden. Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
|
Zellen | |
Proteinmarkierung | |
Pulver |