Learn More
Thermo Scientific™ RIPA-Lyse- und Extraktionspuffer
Lysieren Sie kultivierte Säugetierzellen mit dieser hochwertigen, gebrauchsfertigen und vollständig offengelegten Formulierung eines beliebten Zelllysereagenzes.
Marke: Thermo Scientific™ 89901
248.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ RIPA-Puffer ist eine hochwertige, gebrauchsfertige Formulierung eines beliebten Zelllysereagenzes für Säugerzellkulturen mit vollständigen Angaben zur Zusammensetzung.
Dieser RIPA-Puffer sorgt für die wirksame Lyse und Proteinextraktion bei Säugerzellkulturen, einschließlich plattierter, pelletierter und Suspensionszellen. Das beliebte Reagenz gestattet die Extraktion von Membran-, Kern- und Zytoplasma-Proteinen und ist mit vielen weiteren führenden Verfahren kompatibel, darunter Reporter-Assays, Thermo Scientific BCA Protein Assay, Immunassays und Proteinreinigung. Inhibitoren wie der Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail (Art.-Nr. 78430) und Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Art.-Nr. 78420) sind ebenfalls mit dieser RIPA-Pufferformulierung kompatibel und können vor der Verwendung beigefügt werden, um der Proteolyse vorzubeugen und die Proteinphosphorylierung aufrechtzuerhalten.Leistungsmerkmale:
Praktisch – Gebrauchsfertige Lösung
Flexibel – Mit vielen Anwendungen kompatibel, einschließlich Reporter-Assays, Proteinassays, Immunassays und Proteinaufreinigung
Vielseitig – Gestattet die Extraktion von Zytoplasma-, Membran- und Zellkernproteinen
Vollständige Angaben zur Formulierung Enthält keine herstellereigenen Substanzen; Anwender verfügen über komplette Kontrolle und Informationen über eventuelle Kompatibilitätsprobleme
Spezifikation
250 ml | |
Extraktionspuffer | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Flüssig | |
250 ml |