Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Testen der Transkriptionsaktivität regulatorischer Elemente in Ganzzelllysaten mit diesem hochempfindlichen Flash-basierten Renilla-Luziferase-Kit.
175.00 CHF - 1628.00 CHF
Spezifikation
Typ | Assay-Kit |
---|---|
Ziel | Luziferase, Green Renilla-Luziferase |
Assay | Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay |
Kompatible Zellen | Säugetierzellen |
Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12162240
|
Thermo Scientific™
16164 |
100 Reaktionskit |
175.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12137850
|
Thermo Scientific™
16165 |
Kit für 1000 Reaktionen |
1628.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit bietet Forschern einen hochempfindlichen intrazellulären Assay für die transkriptionelle Aktivität regulatorischer Elemente in Säugetier-Ganzzelllysat.
Dieses Flash-Assay-Kit enthält Reagenzien zur Messung der Aktivität von Renilla-Luziferase in Säugetierzelllysaten. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Green Renilla Luc-Plasmiden bietet das Kit ein äußerst empfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den intrazellulären Nachweis von Promoter- oder Pathway-Aktivität. Das von Green Renilla Luc erzeugte Signal ist erheblich stärker als das von nativen Glühwürmchen- oder Renilla-Luziferasen, die unter ähnlichen Bedingungen getestet werden. Die Lichtleistung, die mit einem Luminometer erfasst wird, kann mit der Menge des produzierten Renilla-Luziferase-Proteins korreliert werden und zur Bestimmung der Aktivität des Promoters verwendet werden, der die Renilla-Expression antreibt.Leistungsmerkmale:
Empfindlich – Eine höhere Empfindlichkeit ermöglicht die Verwendung kleinerer Zellzahlen
Kosteneffektiv – Assays mit höchster Empfindlichkeit ermöglichen verringerten Reagenzienverbrauch
Zeitsparend – Assays erfordern minimale Probenhandhabung
Geeignet für Automatisierungsprozesse – Geeignet für das Hochdurchsatz-Screening
Praktisch – Enthält einen universellen Zelllysepuffer und ein optimiertes Flash-Assay-Reagenz
Sicher – Ermöglicht die Durchführung nicht radioaktiver Assays
Lieferumfang:
Zelllysepuffer, Reaktionspuffer und Substrat
Erforderlich:
Renilla-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Gerät zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Empfohlen für:
Promoter-Studien zur Analyse von cis-regulierenden Elementen und trans-wirkenden Faktoren; Arzneimittelscreening; siRNA- und miRNA-Screening; Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten; Proteinlokalisierungsreporter-Assays; Signaltransduktionsweganalyse; RNA-Spleißstudien
Spezifikation
Assay-Kit | |
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay | |
Biolumineszierend | |
384-Well-Platte, 96-Well-Platte | |
Chemisches Substrat | |
Luziferase-Substrat | |
Coelenterazin |
Luziferase, Green Renilla-Luziferase | |
Säugetierzellen | |
Luminometer (Mikrotiterplatte) | |
Enzym-markiert | |
Verbesserte Chemolumineszenz | |
Pierce™ |