Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L, Peroxidase Conjugated
Mit diesem gereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten, rekombinanten Protein L können Maus- und Human-Antikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Immunassays nachgewiesen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 32420
313.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10321504
  • 360.00 CHF / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L ermöglichen, Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, von vielen verschiedenen Arten in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein L ist ein Immunglobulin-bindendes Protein, das ursprünglich aus dem Bakterium Peptostreptococcus magnus stammt, nun aber rekombinant hergestellt wird. Protein L hat die einzigartige Fähigkeit, durch Kappa Lichtketteninteraktionen zu binden, ohne die antigenbindende Stelle eines Antikörpers zu beeinträchtigen. Dies gibt Protein L die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Ig-Klassen und -Unterklassen als andere antikörperbindende Proteine zu binden. Protein L bindet an alle Klassen von Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD). Protein L bindet auch scFV (Single Chain Variable Fragments)- und Fab-Fragmente. Protein L bindet die Kappa Typen I, III und IV in Human- und Kappa Typ I in der Maus.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält vier Immunglobulin-bindende Domänen pro Protein
  • Bindet Mitglieder aller Klassen von Ig (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD), die Kappa-Leichtketten enthalten
  • Bindet scFv- und Fab-Fragmente, die Kappa-Leichtketten enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Rekombinantes Protein A, Peroxidase konjugiert
0,5 mg
Pulver
Antikörper
HRP
Pierce™
Protein L
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAC404876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number
ChargennummerZB394454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/03/2024 Catalog Number32420
ChargennummerZA387735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number32420
ChargennummerYE372401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2023 Catalog Number32420
ChargennummerYA364173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number32420
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L, Peroxidase Conjugated > Peroxidasekonjugat; 0,5 mg