Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G, Peroxidase Conjugated
Mit diesem gereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein G können Sie Maus- und menschliche Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Immunassays nachweisen
Marke: Thermo Scientific™ 31499
284.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen des Thermo Scientific™ Pierce rekombinanten Proteins G ermöglichen es, menschliche und Maus-Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. DNA-Sequenzierung von nativem Protein G identifiziert zwei IgG-bindende Domänen und Stellen für Albumin und Zelloberflächenbindung. Die Bindungsdomänen für Albumin und Zelloberfläche wurden aus rekombinantem Protein G eliminiert, um die unspezifische Bindung zu verringern und können daher zur Trennung von IgG von Rohproben verwendet werden. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 5, obwohl die Bindung auch bei pH 7,0 bis 7,2 wirksam ist.Leistungsmerkmale:
- Enthält zwei Fc-bindende Domänen pro Protein
- Besser als Protein A für Maus (inkl. IgG1), human (inkl. IgG3) und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
- Schlechter als Protein A für Meerschweinchen, Schwein, Hund und Katze
- Bindet menschliches IgM, IgD oder IgA nicht
Spezifikation
Pierce Rekombinantes Protein G, Peroxidase-konjugiert | |
0,5 mg | |
Pulver | |
Antikörper |
HRP | |
Pierce™ | |
Protein G | |
Das gefriergetrocknete Produkt nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |