Learn More
Thermo Scientific™ Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
Monoklonaler Isotyp-Maus-Antikörper mit einer antigen-unabhängigen, auf Mikrotiterplatten basierenden Methode, mit der mehrere Proben in etwa einer Stunde getestet werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 37503
896.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11814524
  • 982.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: 60 Isotypbestimmungen (8 Wells pro Testprobe)
• Vorbeschichtete 96-Well Isotypisierungs-Platten, 5 Platten
• Ziege-Anti-Maus IgG+IgA+IgM-HRP-Konjugat, 30 ml
• TMB-Substrat, 55 ml
• Stopplösung, 55 ml
• 30X-Waschpuffer, 200 ml
• TBS-Puffer-Packungen (mit je 500 ml), 2 Packungen
Bei 4 °C lagern.
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Isotypisierungsassay
Pierce™
ELISA (Antigen-Erfassung), Absorption
60 Tests
Kolorimetrisch
Zielmolekül-spezifisch
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit > Isotypisierungskit; Kit für 60 Tests