Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogen-Free Plate Strips with Frame, 12 x 8 well
The endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
Marke: Thermo Scientific™ A43888
Beschreibung
These endotoxin-free 12 x 8-well plates are supplied with one frame and contain <0.0005 EU/well endotoxin. The individually wrapped 8-well strips are ideal for assays of less than 96 tests at a time.
Spezifikation
Streifenplatte | |
Steril | |
5 plates, 1 frame |
Endotoxin level <0.0005 EU/well. 12 strip x 8 well 96-well plate, strips are individual wrapped. | |
Chromogenic LAL Endotoxin Assay, Kinetic Chromogenic LAL Assay and Kinetic Turbidimetric LAL Assay |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0B30F01807 | Analysenzertifikat | 17/04/2024 | A43888 |
0C91T52807 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | A43888 |
0DC1F82507 | Analysenzertifikat | 29/07/2023 | A43888 |
SPECS | Analysenzertifikat | 20/09/2022 | A43888 |