Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogen-Free Glass Test Tubes
The endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. Recommended for use as reaction tubes in Gel Clot assays.
Marke:  Thermo Scientific™ A43889
37.98 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17865057
  • 41.07 CHF / 30 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
These endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. They are recommended for use as reaction tubes in endotoxin detection assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Endotoxin level <0.005 EU/mL
Gel Clot and Chromogenic Endotoxin Assay
Reagenzgläser
Glas
30 Tubes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0B30E01807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberA43889
Chargennummer0M20U53407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2023 Catalog NumberA43889
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog NumberA43889
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogen-Free Glass Test Tubes > 30 Test Tubes