Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteintransfektionsreagenz
Bilden Sie mit dieser kationischen Lipidmischung Komplexe mit Proteinen, Peptiden, Antikörpern und anderen biologisch aktiven Molekülen für die direkte intrazelluläre Abgabe.
Marke: Thermo Scientific™ 89850
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein Transfection Reagent ist ein kationisches Lipidgemisch für die Komplexierung mit Proteinen, Peptiden, Antikörpern und anderen biologisch aktiven Molekülen, um ihre direkte intrazelluläre Abgabe zu ermöglichen.
Dies ist eine einzigartige kationische Lipidmischung (früher Pro-Ject Reagenz genannt), die bei Komplexierung mit Proteinen oder Peptiden eine direkte intrazelluläre Abgabe von Proteinen, Peptiden, Antikörpern und anderen biologisch aktiven Molekülen ermöglicht. Reagenzproteinkomplexe werden an negativ geladene Zelloberflächen angeschlossen und können entweder direkt mit der Membran verschmelzen und das aufgenommene Protein in die Zelle übertragen oder von der Zelle endocytosiert werden und dann mit dem Endosom verschmelzen, wodurch das aufgenommene Protein in das Zytoplasma freigesetzt wird. Da der gebildete Komplex nicht kovalent ist, beeinträchtigt er nicht die biologische Aktivität des Proteins.Leistungsmerkmale:
- Keine Notwendigkeit, Gensequenzen zu isolieren, zu klonen und zu transfect
- Optimale Abgabe in drei bis vier Stunden nach der Inkubation
- Der Bereitstellungskomplex ist nicht kovalent, so dass Proteine und Peptide nach der Lieferung biologische Aktivität beibehalten Funktioniert mit Proteinen, Peptiden und fluoreszierend markierten Antikörpern
Lieferumfang:
Transfektionsreagenz, getrockneter Film; β-Galactosidase-Kontrolle, 0,1 μg/μl, 100 μl; FITC-Antikörperkontrolle, 0,1 μg/μl, 100 μl
Spezifikation
Proteintransfektionsreagenz | |
250 μl | |
Pierce™ | |
Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird auf Trockeneis geliefert. Hinweis: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die β-Galactosidase- und FITC-Antikörper-Kontrollen nicht wiederholt einfrieren. Lagern Sie die Kontrollproteine in Aliquoten, die für ein Experiment geeignet sind. |