Learn More
Thermo Scientific™ Protein Stabilizing Cocktail
Artikelnummer. 11854131 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
10 ml, 10 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Diese vielseitige Stabilisierungslösung erhöht die Haltbarkeit gereinigter oder teilweise gereinigter Proteine während der Routinelagerung.
Der Thermo Scientific™ Protein Stabilizing Cocktail ist eine vielseitige Stabilisierungslösung zur Verlängerung der Haltbarkeit von gereinigten oder partiell gereinigten Proteinen während der Routinelagerung.
Diese proprietäre Formulierung von natürlich vorkommenden Molekülen mit niedrigem Molekulargewicht trägt zum Schutz der Proteine vor belastenden Umwelteinflüssen bei, welche sonst zu Enzyminaktivierung, Aggregation und Gefrier-Auftau-Schäden führen können. Der Protein Stabilizing Cocktail besteht aus einem leicht zu pipettierenden Vierfach-Konzentrat. Enzym- und andere Proteinlösungen, denen der Mix beigefügt wurde, können zur Lagerung tiefgekühlt oder eingefroren werden, ohne ihre Aktivität oder Funktion zu verlieren. Der Grad der Stabilisierung ist zwar proteinspezifisch, doch bei den meisten Proteinen erzielt der Mix eine signifikante Stabilisierung im Vergleich zum ausschließlichen Gebrauch eines herkömmlichen Puffers. Der Protein Stabilizing Cocktail ist ungiftig und hat keine destabilisierende Wirkung auf Biomoleküle. Bei Bedarf können jedoch alle Komponenten des Präparats vor der Weiterverwendung in Downstream-Assays durch Dialyse oder Entsalzung entfernt werden.
Leistungsmerkmale:
  • Stabilisiert die meisten Enzyme und andere Proteine signifikant besser als gewöhnliche Puffer
  • Schützt Proteine vor belastenden Umwelteinflüssen
  • Hat keine destabilisierende Wirkung auf Biomoleküle in Downstream-Assays
  • Besteht aus voll dialysierbaren Komponenten mit niedriger Molekülmasse
  • Reagenz mit niedriger Viskosität, das sich leichter pipettieren lässt als 50 %iges Glycerin
  • Zu den getesteten Proteinklassen gehören Kinasen, Phosphatasen, Peroxidasen, Restriktionsenzyme, Luciferasen, Zytokine und Antikörper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Cocktail zur Proteinstabilisierung
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Enzym-Assay, funktionelle Studien
Reagenztyp Stabilisierungsreagenz
Menge 10 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Protein Stabilizing Cocktail >