Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Refolding Kit
Rückfaltung rekombinanter Proteine, die denaturiert und aus Einschlusskörpern gelöst wurden, durch Bestimmung der optimalen Pufferbedingungen mithilfe dieser Reagenzmatrix-Strategie.
Marke: Thermo Scientific™ 89867
782.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Lieferumfang des Thermo Scientific™ Pierce Protein Refolding Kits umfasst hochreine Reagenzien und detaillierte Anleitungen für den Rückgriff auf eine Matrix-basierte Strategie zur Bestimmung optimaler Pufferbedingungen für die Rückfaltung rekombinanter sowie denaturierter und gelöster Proteine aus Inklusionskörpern.
Das Kit enthält alle wesentlichen Reagenzien und die komplette Strategie zur Bestimmung optimaler Pufferbedingungen zur Rückfaltung denaturierter rekombinanter Proteine, um die native Struktur wieder herzustellen. Neun basische rückfaltende Puffer bilden eine Matrix, die ein breites Spektrum an Bedingungen mit starker oder schwacher Auswirkung auf die Unterdrückung der Proteinaggregation abdeckt. Je nach Art des rückzufaltenden Proteins werden die mitgelieferten Zusätze zur Ergänzung der Matrix verwendet. Pufferkomponenten werden bei drei verschiedenen Konzentrationen geprüft; dadurch kann ein breites Spektrum an Rückfaltungsbedingungen in einem einzigen Experiment getestet werden. Dieses anpassbare Konzept gestattet eine maßgeschneiderte Anpassung der Matrixbedingungen an das Zielprotein. Auf diese Weise können Probenverschwendung und unnötige Analysen vermieden, die Erträge der Rückfaltung hingegen optimiert werden. Dem Pierce Protein Refolding Kit liegt ein ausführlicher Ratgeber für die Rückfaltung bei, mit Detailinformationen zur Isolierung, Solubilisierung und Reinigung von Inclusion Bodies, zur Optimierung der Rückfaltbedingungen und Analyse der betreffenden Ausbeute.Leistungsmerkmale:
Robust – die untersuchten Bedingungen und Komponenten beschränken sich auf solche mit dem bedeutungsvollsten und allgemeinsten Nutzen als Rückfaltungspuffer
Praktisch – das dreistufige Matrixdesign reduziert das Ausmaß der erforderlichen sekundären Optimierung deutlich und vereinfacht die Datenauswertung
Anpassbares Matrixformat – gestattet eine maßgeschneiderte Abstimmung der Rückfaltungsexperimente auf die Zielproteine unter Berücksichtigung von bekannten positiven und negativen Interaktionen zwischen Pufferelementen, um unnötige Analysen auf ein Mindestmaß zu reduzieren
Hochreine Reagenzien – die Formulierung der Reagenzien folgt strikten Standards, sodass konsistente Ergebnisse erzielt werden
Lieferumfang:
Neun verschiedene basische Rückfaltpuffer (zu je 10 ml), sieben Zusätze in praktischen Mengen und ein umfassender Ratgeber für die Rückfaltung
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Inclusion Body Solubilization Reagent (Art.-Nr. 78115)
Spezifikation
Proteinrückfaltungskit | |
Flüssig, Pulver | |
Chaotrop, Vergällungsmittel |
Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt kann bis zu zwei Monate bei 4 °C gelagert werden. Das Produkt wird auf Trockeneis geliefert. | |
Pierce™ | |
100 Reaktionen |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Protein Refolding Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, Sodium chloride