Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Precipitation Plates
Mit diesen 96-Well-Filterplatten können Sie schnell Proteine aus dem Serum oder anderen biologischen Flüssigkeiten präzipitieren und entfernen, um kleine Moleküle für die Massenspektrometrie aufzureinigen.
205.00 CHF - 1652.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer, Zentrifuge |
---|---|
Produkttyp | Platte für die Proteinfällung |
Produktlinie | Pierce™ |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. |
Ausgangsmaterial | Protease-verdautes Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11814201
|
Thermo Scientific™
90036 |
Kit mit 2 Platten | N/A | |||||||
11824201
|
Thermo Scientific™
90037 |
Kit mit 10 Platten |
1652.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein Precipitation Plates bieten ein einfaches 96-Well-Format für leichte, schnelle und automatisierbare Proteinausfällung und -filtration (Aufreinigung) aus Plasma-, Serum- und anderen biologischen Flüssigkeitsproben.
Diese 96-Well-Filterplatten sind speziell für die Ausfällung von Proteinen auf Lösungsmittelbasis (z. B. Acetonitril) und deren anschließende Entnahme aus flüssigen Proben konzipiert. Die Platten sind leck-frei und speichern organisches Lösungsmittel ohne Tropfen, auch beim Mischen. Proben werden schnell durch Vakuum oder anderen Druck wiedergewonnen. Das 2 ml-Well-Volumen ermöglicht die Verarbeitung von Probenvolumina von 15 bis 400 ml pro Well unter Verwendung der empfohlenen Präzipitationsbedingungen mit einem Lösungsmittel-Serum-Verhältnis von 3:1 (v/v). Die Proteinfällungsplatten sind die ideale Wahl für die nachfolgende Verarbeitung von Assays zur Plasmaproteinbindung, die mit Gleichgewichtsdialysesystemen hergestellt werden.
Leistungsmerkmale:
- Vorbereiten von kleinen Molekülproben für HPLC oder LC-MS in nur 10 bis 30 Minuten
- 96-Well-Format für automatisierbare Proteinausfällung und -filtration
- Optimiert für parallele Verarbeitung und Automatisierung
- Arbeitet nahtlos mit dem Rapid Equilibrium Device (RED) für Plasmaproteinbindungs-Assays zusammen
- Keine Acetonitril-Leckage für bis zu vier Stunden
- Frei von Auslaugung, abgestufte hydrophobe Frit verhindert eine Blockierung
- Filtrate lassen sich leicht durch Vakuum, positiven Druck oder Zentrifugation sammeln
- Für die meisten organischen geeignet
Produktspezifische Informationen:
Das Design von Pierce Protein Precipitation Plates bietet viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden zur Proteinfällung, die ausschließlich auf Filtration oder Zentrifugation basieren. Die Platten verwenden ein spezielles Filtersystem, das ausgefällte Proteinpartikel ohne Verstopfung zurückhält, lösliche (nicht ausgefällte) Eluate jedoch frei durch die 0,2 μm-Trennmembran passieren lässt. Dieses Design maximiert die Proteinentfernung und gewährleistet eine möglichst hohe Probenrückgewinnung.
Die Untersuchung kleiner Moleküle und deren Verhalten in komplexen Biofilmen (Serum, Plasma, Blut und Urin) ist ein wesentlicher Bestandteil der pharmazeutischen, DMPK- und Metabolomikforschung. Medikamente oder andere kleine Moleküle werden routinemäßig auf Clearance-Raten, Steady-State-Konzentrationen, Serumbindungsgleichgewicht oder In-vivo-Modifikationen überwacht. Diese Studien erfordern die Isolierung von Zielmolekülen aus der Proteinmatrix vor der Analyse. Das Ausfällen von Proteinen mit Acetonitril und das Entfernen des Ausfällens durch Zentrifugation oder Filtration ist der typische Isolationsprozess. Obwohl die Zentrifugation zur Bildung von Pellets kostengünstig und zuverlässig ist, bieten 96-Well-Filterplatten ein einfaches Format für reproduzierbare, einfache, schnelle und automatisierbare Proteinausfällung und Probenklärung.
Spezifikation
Massenspektrometer, Zentrifuge | |
Pierce™ | |
Protease-verdautes Protein | |
Massenspektrometrie | |
Probenreinigung |
Platte für die Proteinfällung | |
Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. | |
Peptide | |
Plate |