Learn More
Thermo Scientific™ NAb™ Protein L Spin Kit, 0.2 mL
Affinitätsaufreinigung von Antikörpern, die Kappa-Leichtketten enthalten, mithilfe von Protein L, das in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und Komplettkits zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 89951
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11894161
  • 742.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
NAb™
Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Ig-Antikörper
Das Kit nach Erhalt bei 4 °C lagern
Agaroseharz, Affinität
Protein L
NAb Protein L Spin Purification Kit, 0,2 ml
Kit mit 10 Säule
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH400578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number89951
ChargennummerYJ362550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog Number89951
ChargennummerYA354255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number89951
ChargennummerXH349113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog Number89951
ChargennummerXF347344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2022 Catalog Number89951
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NAb™ Protein L Spin Kit, 0.2 mL > Kit mit 0,2 ml Harz-Säulen; Kit mit 10 Säulen