Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Columns, 2 mL
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit immobilisiertem rekombinantem Protein G für verschiedene IgG-Aufreinigungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 53127
1172.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein G UltraLink-Harz ist ein äußerst strapazierfähiges Säulenmaterial aus Polyacrylamidgranulat, in dem rekombinantes Protein G für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren immobilisiert wurde.
Protein G UltraLink Resin dient zur Bindung und Aufreinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein G ist ein beliebtes Antikörper bindendes Protein, das besonders nützlich für die Affinitätsreinigung von IgG aus Serum der Maus und Ratte sowie Humanserum ist.UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit gekörnter Agarose wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Leistungsmerkmale:
Immobilisiertes Protein – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere alle Isotypen von IgG von Mensch, Maus und Ratte
Standardkapazität – von immobilisiertem Protein G bietet eine Bindungskapazität von ca. 20 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu quervernetztem, gekörntem Agarose-Säulenmaterial für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
- Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: Größer als 2.000.000 Dalton
- Durchschnittliche Oberfläche: Größer als 250 m2 pro Gramm Beads
- Durchschnittliches Porenvolumen: Mehr als 1,2 ml pro Gramm Beads (> 60 % des Bead-Volumens)
- Porengröße: 500 bis 1.000 Angström (50 bis 100 nm)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 3000cm pro Stunde
- Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
UltraLink™ Harz, Affinität | |
Protein G | |
Pierce Protein G UltraLink Säulen | |
2 Säulen |
Pierce™, UltraLink™ | |
15 ml konisch, Spin-Säule | |
IgG-Antikörper | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen