Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Beads Protein G
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen.
379.00 CHF - 1432.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. |
Partikelgröße | 1 μm |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13424229
|
Thermo Scientific™
88848 |
5 ml |
1432.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13414229
|
Thermo Scientific™
88847 |
1 ml |
379.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsmethoden mit manuellen oder robotergesteuerten magnetischen Separatoren mit Thermo Scientific™ Pierce Protein G-Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein G kann Antikörper verschiedener Typen binden und so die Aufreinigung der Antikörper von Rohextrakten ermöglichen. Immunpräzipitation-Assays mit Protein G beschichteten Beads ergeben eine hohe Ausbeute des Ziel-Antigens mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Mit unserer Vernetzungschemie können Sie einen Antikörper auf einem Magnetpartikel immobilisieren und so eine IgG-Kontamination bei IP- oder Co-IP-Experimenten verhindern. Die Pierce Protein G Magnetic Beads können sowohl manuell mit einem Magnetstativ als auch für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific KingFisher Instrumenten verwendet werden.Leistungsmerkmale:
Hohe Effizienz – Vergleichbare oder höhere Ausbeute an IP-Zielantigenen als bei Magnetbeads anderer Hersteller
Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads liefern ein hochreines Produkt (z. B. ist das bei einer IP mit Antikörpern eluierte Antigen frei von kontaminierenden Proteinen aus komplexen Zelllysaten)
Konsistent – Magnetbeads verhindern Harzverluste und sorgen für eine effizientere Trennung von Lösungen als herkömmliche IP-Methoden, bei denen nur zentrifugiert wird
Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräte)
Empfohlen für:
- IP- und Co-IP-Experimente
- Antikörperaufreinigung
Spezifikation
Slurry: 10mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Antikörper | |
Protein G |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. | |
Flüssig | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |