Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES, 50K MWCO, 5–20 ml
Thermo Scientific Pierce PES-Proteinkonzentratoren sind einfach zu bedienende Zentrifugalgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben mit über 50 kDa in Probenvolumina von 0,5 bis 100 ml ermöglichen.
100.00 CHF - 394.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp Membranfilter
Material (Membran) PES
MWCO 50 kDa
Produktlinie Pierce™
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Probenvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Probenvolumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
16320032
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88504
25 Konzentratoren ≤ 0,5 ml
157.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16341964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88538
10 Konzentratoren 2 bis 6 ml
100.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16351964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88539
24 Konzentratoren 2 bis 6 ml
197.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16361964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88540
10 Konzentratoren 5 bis 20 ml
199.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16371964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88541
24 Konzentratoren 5 bis 20 ml
394.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16381964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88542
4 Konzentratoren 20 bis 100 ml
229.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Membranfilter
50 kDa
Raumtemperatur
PES
Pierce™
Proteinkonzentrator
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES, 50K MWCO, 5–20 ml