Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Protein A, G, A/G und L-beschichtete Platten bieten Alternativen zu direkten, passiven Adsorptionsmethoden zur Immobilisierung von Antikörpern für ELISA und andere plattenbasierte Assay-Verfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 15133
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10063883
  • 478.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität
Hinweis: Die Platten werden auf 100 µl aktiviert und mit dem Thermo Scientific SuperBlock Blockierungspuffer vorblockiert geliefert. Verwenden Sie diese Platten nur für Einzelantikörper-Assays. Bei mehreren Antikörperassays, wie z. B. Sandwich-ELISAs, kann der erste Antikörper nicht alle Bindungsstellen blockieren, und nachfolgende Antikörper binden an die Platte, was zu Falsch-positiven führt.
Platten nach Erhalt bei 4 °C in ungeöffneten Beuteln lagern. Geöffnete, nicht benutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel geben und bei 4 °C mit Trockenmittel lagern Platten werden ungekühlt versendet.
Pierce™
Mikrotiterplatte
96
5 Platten
Strip Plate
Kolorimetrisch
Transparent
Polystyrol
Protein G
SuperBlock™ Puffer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZF397531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2024 Catalog Number15133
ChargennummerZD391278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number15133
ChargennummerZA385834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number15133
ChargennummerYG362191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog Number15133
ChargennummerXG354122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2022 Catalog Number15133
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates > Protein G; transparenter 8-Well-Streifen