Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G magnetische Beads
Immunpräzipitation oder Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit Protein A/G-beschichteten Magnetpartikeln zur manuellen oder robotergesteuerten magnetischen Trennung.
Marke: Thermo Scientific™ 88803
1202.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetbeads sind hochleistungsfähige Affinitätspartikel für die Aufreinigung von Antikörpern und für Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergesteuerten magnetischen Separatoren.
Diese magnetischen Beads sind mit gentechnisch verändertem Pierce Protein A/G, einem rekombinanten Fusionsprotein, das die IgG-Bindungsdomänen von Protein A und Protein G kombiniert, beschichtet. Das ermöglicht die Erfassung von Antikörpern aus einem breiteren Spektrum an Spezies und Isotypen als nur durch ein Protein allein. Mit unseren Vernetzungsreaktionen immobilisieren Sie Antikörper auf den Magnetpartikeln und verhindern IgG-Kontamination in Ihrer durch Immunpräzipitation gewonnenen Probe. Diese Beads können sowohl manuell mit einem magnetischen Ständer als auch mit automatisierten Plattformen wie Thermo Scientific KingFisher™ Instrumenten eingesetzt werden.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Fast vier Mal so hohe Bindungsfähigkeit wie herkömmliche Magnet-Beads anderer Hersteller, sodass pro Experiment kleinere Mengen verwendet werden können
Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads liefern saubere Aufreinigungsprodukte (z. B. keine Kontamination der bei der IP mit Antikörpern eluierten Antigene durch Proteine der komplexen IP-Matrix)
Flexibel – Praktische IgG-Bindungsdomänen von Protein A und Protein G auf einem Bead
Kompatibilität – Beads sind mit manuellen und automatisierten Anwendungen (z. B. mit Thermo Scientific KingFisher Geräten) kompatibel
Assay-Konsistenz – Magnet-Beads beseitigen Harzverluste und trennen Lösungen effizienter als herkömmliche IP-Methoden, die nur Mikrozentrifugenröhrchen nutzen
Eigenschaften von Thermo Scientific Pierce Protein A/G-Magnet-Beads:
- Zusammensetzung: Magnetit-beschichtete polymere Beads, blockiert und kovalent mit einer Monoschicht aus rekombinantem Protein A/G beschichtet
- Durchmesser: 1 μm
- Konzentration: 10mg/mL
- Bindungsvermögen: 55 – 85 μg Kaninchen-IgG pro mg magnetische Partikel
Erfordert:
Thermo Scientific KingFisher 96 oder KingFisher Flex Instrument oder andere magnetische Trennvorrichtungen
Empfohlen für:
IP- und Co-IP-Experimente (siehe komplettes Kit); Immunpräzipitation für Analysen unter nicht reduzierenden Bedingungen; Antikörperaufreinigung
Spezifikation
5 mL | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. | |
Flüssig | |
5 ml | |
Antikörper | |
Protein A/G |
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |