Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Binding Buffer
Für nicht denaturierende Antikörperreinigungen mit hoher Ausbeute mithilfe von Trägern zur IgG-Affinitätsreinigung mit diesen schonenden Pufferlösungen.
178.00 CHF - 594.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bindungspuffer
Produktlinie Pierce™
Reagenztyp Bindungspuffer
pH 8
Inhalt und Lagerung 4 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10763495
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
21001
1 l
178.00 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10751965
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
21007
3,75 l
594.00 CHF
3.75 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bindungspuffer
Bindungspuffer
4 °C
Pierce™
8
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Binding Buffer