Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit immobilisiertem rekombinantem Protein A/G für verschiedene IgG-Aufreinigungsverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 53133
1526.74 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11859400
  • 2290.00 CHF / 10 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Harz
UltraLink™ Harz, Affinität
Protein A/G
Nach Erhalt bei -4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™, UltraLink™
Flasche
IgG-Antikörper
10 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK398826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number53133
ChargennummerZA390729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number53133
ChargennummerYK367941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number53133
ChargennummerXJ365864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2022 Catalog Number53133
ChargennummerXE352425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Catalog Number53133
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G UltraLink™ Resin > Resin; 10 ml