Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Agarose
Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit vielseitiger rekombinanter Protein A/G-Agarose, die in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und als Komplettkit zur Aufreinigung angeboten wird.
580.00 CHF - 2855.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Agarose
Produktlinie Pierce™
Säulentyp Agaroseharz, Affinität
Format Flasche
Stationäre Phase Protein A/G
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11826784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20421
3 ml
580.00 CHF
3 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11836784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20422
15 ml
2855.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Protein A/G
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Nasseispackung geliefert.
Pierce™
Flasche
IgG-Antikörper
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Agarose