Learn More
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A/G Spin Columns, 1 mL
Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit vielseitiger rekombinanter Protein A/G-Agarose, die in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und als Komplettkit zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke: Thermo Scientific™ 89958
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G-Agarose ist ein vielseitiges Hochleistungs-Affinitätsharz für die Antikörper-Aufreinigung, das in Form von Agarosegranulat in Flaschen, vorgepackten Zentrifugationssäulen, qChromatographiekartuschen und als Komplettkit zur IgG-Aufreinigung angeboten wird.
Pierce Protein A/G Agarose bindet IgG-Isotypen nahezu aller Säugetierarten aus Serum, Aszitesflüssigkeit, Zellkulturüberständen und anderen Antikörperproben und ermöglicht so eine effektive Antikörper-Aufreinigung. Da immobilisiertes Protein A/G die Immunglobulin bindenden Domänen von Protein A und Protein G kombiniert, eignet sich dieses Resin für die Affinitätsreinigung von IgG-Antikörpern aus einer breiten Palette an Seren vieler Säugetierarten.Pierce Protein A/G Agarose besteht aus gereinigtem rekombinantem A/G-Fusionsprotein, das auf qualitativ hochwertigem vernetztem 6%igem Agarosegranulat (CL-6B) kovalent immobilisiert wurde. Die qualitativ hochwertige Vielfalt dieses Resins bietet die vielseitigste Kombination chromatographischer Funktionen für hohe Ausbeuten und hochgradig reine Aufreinigung des gesamten IgG aus Serumproben verschiedener Säugetierarten. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für viele Systeme zur Affinitätsreinigung. Daher wird Pierce Protein A/G-Agarose in mehreren anwenderfreundlichen Formaten angeboten, d. h. in Form von Harzsuspension in Flaschen, von Zentrifugationssäulen in drei Größen, von Komplettkits zur Aufreinigung, von gebrauchsfertigen Chromatographiekartuschen für die FPLC in zwei Größen und von 96-Well Filterplatten.
Besondere Merkmale:
Protein A/G – immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine polyklonale IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A/G durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
Standardkapazität – Pierce Protein A/G-Agarose enthält eine normale Menge an immobilisiertem Protein A/G und bietet ein Bindungsvermögen von über 7 mg humanem IgG/ml Harz
Mehrere Formate – Auswahl zwischen abgefüllten Harzschlämmen, zentrifugenfähigen Säulen, kompletten Aufreinigungskits und zwei Größen von FPLC-fähigen Chromatographiekartuschen
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
- Harzsuspensionen: Flaschen mit jeweils 3 und 15 ml
- Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 5 ml-Säulen
- Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographiekartuschen: Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- Große Mengen/kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein-A/G-Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit
Enthält:
Die Kits für die Aufreinigung enthalten Protein-A/G-Zentrifugationssäulen, Bindungspuffer, Elutionspuffer und Neutralisierungspuffer.
Spezifikation
Zentrifugationssäule | |
Agaroseharz, Affinität | |
Protein A/G | |
NAb Protein A/G Spin Columns, 1 ml | |
5 Säulen |
NAb™ | |
15 ml konisch, Spin-Säule | |
IgG-Antikörper | |
Säulen nach Erhalt bei 4 °C lagern |