Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A
Mit diesem gereinigten und biotinylierten rekombinanten Protein A können Sie Kaninchen- und menschliche Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, für Western Blot, ELISA und andere Immunoassays nachweisen.
Marke: Thermo Scientific™ 21181
217.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A ermöglichen es, Kaninchen- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunoassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein A ist eine Zellwandkomponente, die von mehreren Staphylococcus-aureus-Stämmen hergestellt wird und aus einer einzelnen Polypeptidkette besteht und wenig oder kein Kohlenhydrat enthält. Das Protein A-Molekül enthält vier hochaffine Bindungsstellen, die mit der Fc-Region von IgG mehrerer Spezies interagieren können, einschließlich Mensch und Kaninchen. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 8,2, obwohl die Bindung auch bei neutralen oder physiologischen Bedingungen (pH 7,0 bis 7,6) wirksam ist.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-bindende Domänen pro Protein
- Besser als Protein G für polyklonales IgG aus Kaninchen-, Schwein-, Hund- und Katzenserum
- Schlechter als Protein G für Maus-Antikörper IgG1, humanes IgG3 und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
Spezifikation
Pierce Protein A | |
Pierce™ | |
Protein A | |
Antikörper |
5 mg | |
Pulver | |
Mensch, Kaninchen | |
Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert. |