Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-A-Agarose
Verwenden Sie dieses immobilisierte native Protein A-Agarosegranulat mit Standardkapazität für die Aufreinigung von Antikörpern oder Immunpräzipitation.
820.00 CHF - 2550.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Agarose
Produktlinie Pierce™
Säulentyp Agaroseharz, Affinität
Format Flasche
Stationäre Phase Protein A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11836754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20333
5 ml
820.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11846754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20334
25 ml
2550.00 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Protein A
12 bis 19 mg humanes IgG/ml Harz; 6 bis 8 mg Maus-IgG/ml Harz
Pierce™
Flasche
IgG-Antikörper
Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-A-Agarose