Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Minitabletten, EDTA-frei
Thermo Scientific™ Pierce Protease- und Phosphataseninhibitor-Minitabletten mit breitem Spektrum bieten Protease- und Phosphataseninhibitor-Formulierung für vollständigen Schutz vor Dephosphorylierung und proteolytischer Degradation.
Marke: Thermo Scientific™ A32961
243.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Minitabletten enthalten Aprotinin, Bestatatin, E-64, EDTA und Leupeptin zum Schutz vor Zersetzung durch Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen. Um die Dephosphorylierungsaktivität von Serin/Threonin- und Tyrosinphosphatasen zu verhindern, enthält jede Tablette außerdem Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumprophosphat und Beta-Glycerophosphat. Die Pierce Protease- und Phosphataseinhibitor-Tabletten sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar, und jede Tablette ist für 10 ml der Lösung ausreichend.
Leistungsmerkmale:- Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
- Praktisch – gebrauchsfertige, vollständig offengelegte, Breitspektrum-Formulierungen
- Kompatibel – Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
- EDTA-freie Rezeptur ohne den Metalloprotease-Inhibitor EDTA
Spezifikation
Protease- und Phosphatase-Hemmer | |
Nasseis | |
Pierce™ | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor |
1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern | |
Fest | |
10 ml Lösung | |
20 Tabletten |