Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor XL Capsules, EDTA-free
Pierce Protease Inhibitor XL-Kapseln schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-, Cystein-, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Jede Tablette reicht für 500 ml Lösung
Marke: Thermo Scientific™ A37989
883.24 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 10 Kapseln
Beschreibung
- Breites Formulierungsspektrum—enthält AEBSF, Bestatin, E-64 und Pepstatin A für einen besseren Schutz gegenüber PMSF
- Großes Volumenformat–eine Kapsel reicht aus für 500 ml Lösung
- Praktisch—gebrauchsfertig, löst sich innerhalb von 3 Minuten klar in der Lösung auf
- Kompatible—direkt mit Pierce Protein-Assays einsetzbar
- EDTA-frei—Rezeptur ohne den Metalloprotease-Inhibitor EDTA
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail | |
Raumtemperatur | |
Pierce™ | |
Protease-Inhibitor |
1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern | |
Fest | |
500 ml Lösung | |
10 Kapseln |