Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Minitabletten
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern
Marke:  Thermo Scientific™ A32953
141.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15614189
  • 212.00 CHF / 30 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Minitablette oder große Tablette reicht für jeweils 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.
Leistungsmerkmale:
  • Verbesserte Formulierung – Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
  • Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
  • Praktisch – Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Protease-Inhibitor
Raumtemperatur
Pierce™
Protease-Inhibitor
1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern
Fest
10 ml Lösung
30 Tabletten
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI4431704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA32953
ChargennummerZC4200414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2024 Catalog NumberA32953
ChargennummerYJ4033511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberA32953
ChargennummerYG3916411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog NumberA32953
ChargennummerXJ3687721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2022 Catalog NumberA32953
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Minitabletten > 30 Tabletten; 1 Tablette ist ausreichend für 10 ml