Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamid-Entsalzungssäulen
Trennen Sie Proteine und andere Makromoleküle mit Thermo Scientific Pierce 7 K MWCO (Molecular Weight Cutoff) Polyacrylamid Spin Entsalzungssäulen, poröse Gelfiltrationssäulen auf Polyacrylamid-Basis für die biologische Probenvorbereitung, von Puffersalzen und Reagenzien mit geringer Molekülmasse.
317.00 CHF - 532.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Pierce™ Polyacrylamid-Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 0,7 ml |
---|---|
Produkttyp | Spin-Entsalzungssäule |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Format | Zentrifugationssäule |
Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10188783
|
Thermo Scientific™
89849 |
25 Säulen |
317.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10444175
|
Thermo Scientific™
89862 |
50 Säulen |
532.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Entsalzung und Pufferaustausch sind zwei der am weitesten verbreiteten Anwendungen in der Harzfiltrationschromatographie. Thermo Scientific Pierce Polyacrylamid Spin Entsalzungssäulen, 7 K MWCO (Molecular Weight Cut-Off), sind gebrauchsfertige Gelfiltrationssäulen für den Einmalgebrauch zur Abscheidung von Proteinen und anderen Makromolekülen aus Puffersalzen und Reagenzien mit geringer Molekülmasse.
Pierce Polyacrylamid Spin Entsalzungssäulen, 7K MWCO, sind mit porösen Polyacrylamid-Beads vorverpackt und ermöglichen Pufferaustausch und Entsalzung von Proteinen und anderen makromolekularen Proben auf Basis von 7.000 Da MWCO (Molecular Weight Cut Off). Anders als Medien für Größenausschluss unterliegt Polyacrylamidharz keiner enzymatischen Degradation und dient nicht als Nährstoff für mikrobielles Wachstum. Das Harz ist sehr hydrophil, wodurch unerwünschte Bindungsinteraktionen zwischen Harz und Probenmolekülen minimiert werden. Eine Kontamination mit Zucker mit niedrigem Molekulargewicht (die mit vernetztem Dextran-Harz auftreten kann) stellt bei der Verwendung von Polyacrylamidharz kein Problem dar. Oxidationsmittel können entfernt werden, ohne den Träger zu zerstören. Dieses Harz ist anfällig für Hydrolyse von Amidgruppen unter Bedingungen mit extremem pH-Wert. Daher wird ein pH-Betriebswert von 2 bis 10 bei Raumtemperatur empfohlen. Das Polyacrylamidharz lässt sich auch bei pH-Wert 5,5 bis 6,5 30 Minuten lang bei 120 °C autoklavieren.
Die Säulen nutzen ein Harz, dessen Beads im feuchten Zustand 45 bis 90 µm Durchmesser haben, und sie eignen sich hervorragend für die Trennung von Peptiden und kleinen Makromolekülen (mit >7 kDa Größe) von Puffersalzen und anderen Verbindungen (unter 1 K MWCO).
Merkmale von Polyacrylamid-Harz:
• Stabil in Wasser, Salzlösungen, organischen Lösungsmitteln und unter alkalischen oder sauren Bedingungen
• Ausgezeichnete Fließeigenschaften
• Hitzebeständig
Anwendungen
• Entfernen von Salzen aus Proteinlösungen
• Entfernen von Phenolen aus Nukleinsäurezubereitungen
• Abscheiden überschüssiger Crosslinker aus Konjugatzubereitungen
• Entfernen überschüssiger Derivatmittel aus modifizierten Proteinen
• Entfernen von nicht reagierendem Farbstoff aus fluoreszierenden Antikörpern
• Abscheiden freier Isotopenmarkierungen aus markierten Proteinen
• Pufferaustausch
Spezifikation
Pierce™ Polyacrylamid-Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 0,7 ml | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pufferaustausch, Protein | |
7,0 kDa | |
30 bis 120 µl |
Spin-Entsalzungssäule | |
Zentrifugationssäule | |
Größenausschluss, Polyacrylamid-Harz | |
Pierce™ |