Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Periodat-Aldehyd-aktiviertes Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Enzym und -Kit für die Kennzeichnung von Primärantikörpern zur Gewinnung hochaktiver Antikörper-HRP-Konjugate.
190.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Reaktiver Teil Aldehyd
Löslichkeit Wasser
Chemische Reaktivität Amin
Inhalt und Lagerung Hinweis: Die EZ-Link Plus aktivierte Peroxidase enthält 1 – 3 Mol Aldehyd pro Mol Peroxidase.
Lagerung: Lagern Sie das Produkt nach Erhalt bei -20 °C. Vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.
Form Fest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10414224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
31487
1 mg
190.00 CHF
1 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11849150
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
31488
5 x 1 mg
672.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Aktiverte Peroxidase-Kit enthält das Enzym Meerrettich-Peroxidase, dessen Aldehyde mit Periodat aktiviert wurden und dadurch eine hocheffiziente Markierung und Präparation von Protein- oder Antikörperkonjugaten ermöglichen.
Andere aminreaktive Chemien, z. B. Glutaraldehyd, neigen zur Polymerisierung und produzieren daher geringere Mengen an brauchbaren Konjugaten. Zuckerreste auf HRP wurden mit Periodat oxidiert, um Aldehyde zu erzeugen, die mit primären Aminen reagieren. Plus Aktivierte Peroxidase wird mit dem zu kuppelnden Protein bei einem pH-Wert gemischt, der mit dem Protein oder Antikörper kompatibel ist. Nach ein- bis zweistündiger Inkubation der Reaktion wird die Konjugat-Verbindung reduziert und das aktivierte HRP mit Ethanolamin gequencht. Das Konjugat wird durch Entsalzen oder Dialyse gereinigt. Bei der Präparation eines Antikörper-HRP-Konjugats ermöglicht das Thermo Scientific Pierce Konjugat-Aufreinigungskit (Artikelnummer 44920) die Abtrennung nicht umgesetzter Enzyme vom Konjugat.
Besondere Merkmale:
  • Reagiert mit leicht zugänglichen primären Aminen und bildet eine kovalente sekundäre Aminbindung
  • Kann bei -20 °C für mindestens 12 Monate aufbewahrt werden
  • Konsistente Konjugation liefert zuverlässige Konjugate
  • Die Enzymaktivität beträgt 120 bis 200 Einheiten/mg
Spezifikation
Spezifikation
Aldehyd
Amin
Fest
Enzym-markiert
Wasser
Hinweis: Die EZ-Link Plus aktivierte Peroxidase enthält 1 – 3 Mol Aldehyd pro Mol Peroxidase.
Lagerung: Lagern Sie das Produkt nach Erhalt bei -20 °C. Vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.
EZ-Link™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase