Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ PITC (Edman-Reagenz)
Phenylisothiocyanat ist eine aminreaktive, farbige Verbindung (Amax 254 nm; UV) für die Vorsäulen-Derivatisierung von Aminosäuren für die Umkehrphasen-HPLC.
Marke:  Thermo Scientific™ 26922
Artikelnummer. 10260594
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce PITC (Phenylisothiocyanat) ist ein hochreines Reagenz für die quantitative Derivatisierung von Aminosäuren vor der Säule mittels Umkehrphasen-HPLC.
Highlights:
  • Auch bekannt als Edmanreagenz
  • Reagiert leicht mit Aminosäuren innerhalb von 5 bis 10 Minuten bei Raumtemperatur
  • Die resultierenden Phenylthiocarbamylderivate können innerhalb von 30 Min. mithilfe der Umkehrphasen-HPLC getrennt und quantifiziert werden, um stabile Produkte mit allen Aminosäuren, einschließlich Prolin, zu erzeugen
Bestellhinweis:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PITC
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern.
10 x 1 ml
Amin
Anderes Etikett oder anderer Farbstoff
Flüssig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ PITC (Edman-Reagenz) > Edman's Reagenz, PITC;10 x 1 xml