Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ PITC (Edman-Reagenz)
Phenylisothiocyanat ist eine aminreaktive, farbige Verbindung (Amax 254 nm; UV) für die Vorsäulen-Derivatisierung von Aminosäuren für die Umkehrphasen-HPLC.
Marke: Thermo Scientific™ TS-26922
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce PITC (Phenylisothiocyanat) ist ein hochreines Reagenz für die quantitative Derivatisierung von Aminosäuren vor der Säule mittels Umkehrphasen-HPLC.
Highlights:
- Auch bekannt als Edmanreagenz
- Reagiert leicht mit Aminosäuren innerhalb von 5 bis 10 Minuten bei Raumtemperatur
- Die resultierenden Phenylthiocarbamylderivate können innerhalb von 30 Min. mithilfe der Umkehrphasen-HPLC getrennt und quantifiziert werden, um stabile Produkte mit allen Aminosäuren, einschließlich Prolin, zu erzeugen
Bestellhinweis:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Spezifikation
PITC | |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. | |
10 x 1 ml |
Amin | |
Anderes Etikett oder anderer Farbstoff | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Phenylisothiocyanate (PITC)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZG385129 | Analysenzertifikat | 18/07/2024 | TS-26922,26922 |
YI377491 | Analysenzertifikat | 22/09/2023 | TS-26922,26922 |
YD371791 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | TS-26922,26922 |
YD362411 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | TS-26922,26922 |
YA359292 | Analysenzertifikat | 04/02/2023 | TS-26922,26922 |