Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Durchführen von DNA-Extraktionen mit diesem Gemisch aus Phenol:Chloroform:Isoamylalkoho (25:24:1) und einem Puffer zum Einstellen der Lösung auf pH 6,7 oder pH 8,0.
176.00 CHF - 397.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Extraktion |
Produkttyp | Phenolchloroform und Tris-Puffer |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11886714
|
Thermo Scientific™
17908 |
100 ml |
176.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11896714
|
Thermo Scientific™
17909 |
400 mL |
397.00 CHF
400 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform ist ein Gemisch aus Phenol und Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1) sowie einer Flasche mit Puffer zum Äqulibrieren auf pH 6,7 oder pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform ist ein Gemisch aus Phenol und Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1) sowie einer Flasche mit Puffer zum Äqulibrieren auf pH 6,7 oder pH 8,0.
Leistungsmerkmale:
- Bietet ausgezeichnete, nukleasefreie Leistung
- Phenol ist bereits mit Chloroform:Isoamylalkohol gemischt (25:24:1)
- Wird für spezielle DNA-Extraktionen mit niedrigem pH-Wert bei pH 6,7 geliefert; bei den meisten DNA-Anwendungen sollte der alkalische Puffer (im Lieferumfang enthalten) hinzugefügt werden, um einen pH-Wert von 8,0 zu erzeugen.
Spezifikation
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. | |
DNA-Extraktion | |
Phenolchloroform und Tris-Puffer | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol