Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Thermo Scientific™ 36000
668.80 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10321754
  • 744.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase IHC Detection Kit bündelt das Pierce Metal Enhanced DAB Substrat Kit mit allen erforderlichen Komponenten für die Färbung, Gegenfärbung und Konservierung von experimentellen Ergebnissen mit gefrorenen oder paraffinalen Gewebeschnitten.
Die durch DAB (3,3'-Diaminobenzidin) erzeugte Farbe kann durch Zugabe von Metallen wie Nickel, Kupfer, Silber und Cobalt verstärkt werden, die bei Reaktion in HRP-Peroxidsubstrat dichtere Komplexe bilden. Das Thermo Scientific Pierce Metal Enhanced DAB Substrat Kit optimiert diese intensivierende Chemie und produziert ein außergewöhnlich empfindliches kolorimetrisches Detektionssystem für Western Blot-, Dot-blot- und Immunhistochemie-Anwendungen. Das fast schwarze Signal (Fällungsmittel) ist leicht zu fotografieren.
Leistungsmerkmale:
  • Unglaubliche Sensitivität – 50 Mal empfindlicher als die herkömmliche DAB-Methode und 30 Mal empfindlicher als andere metallverstärkte DAB-Versionen
  • Geringer Hintergrund, hohe Intensität – Klare dunkelbraun-schwarze Ausfällung und selbst bei erhöhter Intensität praktisch ohne Hintergrund
  • Sechs Stunden stabil – Die Arbeitslösung ist bei Raumtemperatur mehr als sechs Stunden lang stabil! Andere DAB-Substrate müssen sofort verwendet werden
  • Praktisch – Es ist nicht mehr erforderlich, zahlreiche Reagenzien aus verschiedenen Quellen zu beschaffen
Lieferumfang:
DAB/Metallkonzentrat (10 x), 25 ml; Universalblockierpuffer in TBS, 250 ml; Peroxidase-Suppressor, 2 × 100 ml; Stabiler Peroxidpuffer, 250 ml; BupH-Tris-gepufferte Salzlösung, 4 Packungen; Surfact-Amps 20 (10 % Tween-20), 10 ml; Modifiziertes Harris-Hämatoxylin, 100 ml; Eindeckmittel, 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chromogen, kolorimetrisch
  • DAB/Metallkonzentrat (10x), 25 ml, Aufbewahrung bei -20 °C (diese Lösung gefriert nicht bei -20 °C)
  • Universalblocker Blockierpuffer in TBS, 250 ml, Lagerung bei 4 °C
  • Peroxidase-Suppressor, 2 × 100 ml, Lagerung bei 4 °C
  • Stabiler Peroxidpuffer, 250 ml, Lagerung bei 4 °C
  • BupH Tris-gepufferte Salzlösung, 4 Packungen (je Packung 500 ml), bei Raumtemperatur lagern
  • Surfact-Amps 2 (1 % Tween-2 Reinigungsmittel), 10 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
  • Modifiziertes Harris Hämatoxylin (ohne Essigsäure, quecksilberfrei), 100ml, bei Raumtemperatur lagern
  • Eindeckmedium, 120 ml, bei Raumtemperatur lagern
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat
Pierce™
Peroxidase IHC-Nachweiskit
1 L
DAB (mit Enhancer)
Flüssig
Immundetektion, IHC (Immunhistochemie)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog Number36000
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit > 100 μg; nicht konjugiert