Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptid-Retentions-Standard
Eine Mischung aus fünf spezifischen Dekapeptiden (acetyliert mit c-terminalen Amiden) zur Ausführung von Referenzelutionsprofilen für die Umkehrphasen-HPLC-Chromatographie.
Marke:  Thermo Scientific™ 31700
486.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10361394
  • 572.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Pierce Peptid-Retentions-Standard ist ein Gemisch aus fünf c-terminalen Amid-Dekapeptiden, die in der Umkehrphasen-HPLC Referenz-Elutionsprofile aufweisen.
Retentionszeiten werden vorhergesagt, indem die Gesamtsumme aus den Werten gebildet wird, die den Anteil jedes Aminosäurerests und der Peptidendgruppen in Minuten darstellen. Die Retentionszeit ist vom Molekulargewicht des Peptids abhängig. Die Auswirkung auf die Retention ist bei einem kleinen Peptid relativ unbedeutend, steigt aber mit der Größe des Moleküls. Die Genauigkeit der Vorhersage der Peptidretentionszeit sinkt ab mehr als 20 Rückständen signifikant. Zur Sicherstellung der Genauigkeit wird ein Peptidstandard verwendet, um Instrumentenschwankungen, Säulenalterung, Schwankungen der n-Alkylkettenlänge und der Ligandendichte auszugleichen.
Leistungsmerkmale:
  • Zeitersparnis bei der Peptidreinigung
  • Vereinfachung der Identifikation bestimmter Peptide in komplexen Gemischen
  • Verbesserte Vorhersage von Peptid-Elutionsprofilen Bestimmung der relativen Reihenfolge der Peptid-Elution eines komplexen Gemisches Vorhersage der HPLC-Retentionszeit für Peptide bekannter Aminosäurezusammensetzungen auf Umkehrphasen-Phase-HPLC-Säulen Überwachung der Säulenleistung: Effizienz, Selektivität und Auflösung während der Säulenalterung Vergleich der Umkehrphase-Säulen verschiedener Hersteller Bewertung der Umkehrphasen-Unterstützung mit unterschiedlichen n-Alkylkettenlängen und Ligandendichten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
HPLC
1 Fläschchen
Peptidretentionsstandard
Peptiden
Standardisierung
Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ4448241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number31700,TS-31700
ChargennummerZJ4437071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number31700,TS-31700
ChargennummerZH4160442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2024 Catalog Number31700,TS-31700
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number31700,TS-31700
ChargennummerZB4231021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number31700,TS-31700
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptid-Retentions-Standard > Standard, S1-S5