Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ p-Aminophenyl Phosphoryl Choline Agarose
Binden und reinigen Sie C-reaktives Protein (CRP) mit diesen Agarose-Beads von immobilisiertem p-Aminophenylphosphorylcholin (APC) auf.
Marke: Thermo Scientific™ 20307
628.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce p-Aminophosphorylcholin Agarose ermöglicht die Reinigung von C-reaktivem Protein (CRP).
Immobilisiertes Phosphorylcholin ist ein Affinitätsharz aus Beaded Agarose für die Reinigung von C-reaktiven Proteinen (CRP) aus Plasma-, Aszites- und anderen biologischen Flüssigkeiten. CRP ist ein Pentamer-Protein (Pentraxin) und als Akut-Phasen-Reaktant einzustufen, weil es während Entzündungen in hohen Konzentrationen vorkommt. Das Protein bindet an die Phosphorylcholin-Gruppe an der Oberfläche von Mikroben und wurde mit verschiedenen biologischen Funktionen in Zusammenhang gebracht, darunter die Aktivierung des klassischen Komplement-Übertragungsweges, die Verstärkung der Phagozytose und die Interaktion mit bestimmten Subpopulationen von T-Lymphozyten. In den späten Siebzigern entdeckten Volanakis und Kollegen eine neue Methode zur Isolierung und Untersuchung von C-reaktiven Proteinen. Dazu nutzten sie die Affinität des Proteins für Phosphorylcholin, das an einen festen porösen Chromatographie-Träger immobilisiert wurde.Leistungsmerkmale:
Ligand – p-Aminophenylphosphorylcholin
Träger – vernetzte 6 % Agarose-Beads
Bindungskapazität – von mehr als 3 mg humanes C-reaktives Protein pro Milliliter abgesetztem Harz
Format – 50 % Harzausfällung in 0,02 % Sodiumazid
Bindungsbedingung – Tris- oder Borat-gepufferte Kochsalzlösung (pH 8 bis 8,5) mit 1 bis 2 mM Calciumchlorid
Elutionsbedingung – Tris- oder Borat-gepufferte Kochsalzlösung (pH 8 bis 8,5) Mit 2 mM EDTA
Wiederverwendbar– Harz kann mehrmals regeneriert und wiederverwendet werden.
Empfohlen für:
C-reaktives Protein (CRP) reinigen; Anti-p-Aminophenylphosphorylcholin-Antikörper reinigen
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
C-reaktives Protein | |
p-Amino-Phosphorylcholin | |
Affinität, Agaroseharz |
Flüssig | |
5 mL | |
Agarose | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic