Learn More
Thermo Scientific™ ONPG (O-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid)
Bevorzugtes kolorimetrisches Substrat von beta-Galactosidase (b-Gal) für ELISA-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 34055
Artikelnummer. 11879270
  • 196.00 CHF / 5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce ONPG Substrat ist das bevorzugte kolorimetrische Substrat für ELISA-Anwendungen, bei denen β-Galactosidase (β-Gal) als Reporterenzym verwendet wird.
ONPG (ω -Nitrophenyl-β -D-Galactopyranosid) ist das bevorzugte kolorimetrische Substrat für ELISA-Anwendungen, bei denen das Reporterenzym β-Galactosidase (β-Gal) zum Einsatz kommt. Die Enzym-Substrat-Reaktion ergibt ein gelbes Produkt mit einem Absorptionsmaximum bei 420 nm, dessen Intensität aber auch bei 405 nm sehr hoch ist (entspricht einem üblichen Filterset für Plattenlesegeräte).
Leistungsmerkmale:
  • Das gebildete Produkt ist vollständig löslich.
  • Hoher Extinktionskoeffizient bei 405 nm
  • Das Substrat liefert ein gelbes Produkt, das nach dem Stoppen der Reaktion mit 1 M Natriumkarbonat im sichtbaren Bereich leicht nachweisbar ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat
Kolorimetrisch
Beta-Gal
5 g
Chemisches Substrat
Nach Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI390580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number34055
ChargennummerZE390579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number34055
ChargennummerYL384650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number34055
ChargennummerYI381867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number34055
ChargennummerXK3619871A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2022 Catalog Number34055
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ONPG (O-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid) > 5 g