Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ninhydrin
Markieren, detektieren und messen Sie Peptide, Proteine und Aminosäuren mit diesem aminreaktiven, farbigen Reagenz (Amax440 nm) mit HPLC (Flüssigkeitschromatographie).
Marke: Thermo Scientific™ 21003BID
1230.72 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Ninhydrin ist ein klassisches, aminreaktives, kolorimetrisches Detektionsreagenz für die Proteindetektion und die Aminosäureanalyse.
Leistungsmerkmale:
- Zur Verwendung bei der Aminosäuren-Chromatographie
- Bietet überragende Farbreaktionen und niedrige Blanks
Bestellhinweis:
Dauerhaft stabil. Keine Kühlung erforderlich Flasche dicht verschlossen halten Keinem direkten Sonnenlicht oder Ammoniak aussetzen
Spezifikation
Ninhydrin | |
Pierce™ | |
Anderes Etikett oder anderer Farbstoff | |
500 g |
Amin | |
In einem separaten und zugelassenen Bereich lagern.Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern:20 bis 25 °C. | |
Kolorimetrisch |