Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickel Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Nickel Coated Plates verfügen über ein einfaches Format, um His-markierte Fusionsproteine für ELISA- und andere plattenbasierte Assays zu binden, die Interaktionen exprimierter rekombinanter Proteine beinhalten.
Marke: Thermo Scientific™ 15242
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Diese mit Ni(2+)-Chelat beschichteten Platten sind ideal für die Analyse von Polyhistidin-markierten Fusionsproteinen mit ELISA-basierten Methoden. Proteine, die eine Folge mehrerer Histidin-Rückstände am Amino- oder Carboxylterminus enthalten, haben eine starke Bindungsaffinität zu Metall. Bakterielle Lysate, die mit Polyhistidin markierte Fusionsproteine enthalten, können ohne Blockieren direkt auf die Platten gegeben werden. Die transparenten, weißen oder schwarzen Platten können mit Kolorimetrie-, Chemilumineszenz- oder Fluoreszenz-Nachweismethoden verwendet werden.
Thermo Scientific Pierce Nickel-beschichtete96-Well-Platten in weiß bieten eine einfache Möglichkeit, His-markierte Fusionsproteine für ELISA- und andere plattenbasierte Assays mit Interaktion exprimierter rekombinanter Proteine zu binden. Diese weißen Platten lassen sich mit chemilumineszierenden Nachweisverfahren verwenden.Merkmale von Pierce Platten mit Nickelbeschichtung:
• Die Ni2+-aktivierte Oberfläche ermöglicht die Bindung von Metallchelat an His-markierte Proteine
• Detergenzien zur Lyse von Zellen hemmen die Bindung an aktivierte Platten nicht, wie das in der Regel bei Polystyrol der Fall ist
• Bessere Bindung für empfindliche Assays im Vergleich zu anderen handelsüblichen nickelaktivierten Platten
• Nachweisgrenze: 1 ng Polyhistidin-Fusionsprotein
• Bindungskapazität: Ungefähr 9 pmol His-markiertes Protein (27 kDa) pro Well
• Aktivierungsstufe: 200 µl
Diese mit Ni2(+)-Chelat-beschichteten Platten eignen sich ideal für die Analyse von Polyhistidin-markierten Fusionsproteinen mit ELISA-basierten Methoden. Proteine, die eine Folge mehrerer Histidin-Rückstände am Amino- oder Carboxylterminus enthalten, haben eine starke Bindungsaffinität zu Metall. Bakterielle Lysate, die mit Polyhistidin markierte Fusionsproteine enthalten, können ohne Blockieren direkt auf die Platten gegeben werden.
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. | |
5 Platten | |
Weiß | |
Polystyrol | |
96 | |
Blocker™ BSA-Puffer |
Standard | |
Chemilumineszenz | |
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
200 μl | |
Divalentes Nickel, Metall-Chelat | |
5 plates |